Stampa…
Test kit per il controllo delle Droghe
Fornitore: VWR Chemicals
321481PEA 1200 EUR
321481P 321602G 321612Y 321622K 321632M 321642X 321652Q
Test kit per il controllo delle Droghe
Test antidroga
Questo kit fornisce i mezzi per esaminare la presenza di droga in campioni sospetti.
Lo schema e i reagenti sono stati sviluppati nel " Laboratory of the Government Chemist"(UK).
Ogni kit fornisce i reagenti sufficienti per almeno 200 prove.
  • Contenuto del kit:
  • 20 (4 scatole da 5 pz, 0,2 ml) fiale di reagente Marquis
  • 1 reagente per cocaina da 10 ml
  • 1 reagente per barbiturici da 10 ml
  • 1 reagente per LSD da 10 ml
  • 1 reagente 1 per Cannabis da 20 ml
  • 1 reagente 2 per Cannabis da 10 ml
  • 1 reagente solido speciale per Cannabis da 5