Stampa…
Colonne capillari, BP624
Fornitore: Trajan Scientific and Medical
054827 054832 054835 054836 054842 054841 054840 054838
568-0268EA 971 EUR
568-0268 558-0337 568-0272 558-0338 568-0274 568-0273 558-0339 558-0340
Colonne capillari, BP624
Colonne cromatografiche
Fase polare per analisi di elementi organici volatili EPA (EPA 624, SW-846 8240/8260), analisi di alcol e per USP G43.
Cianopropilfenil-polisilossano
Temperature massime: 230/240 °C
Valida alternativa per DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, A-624, HP-624, 007-624, VB-624, ZB-624, HP-VOC, CP-Select624CB