Resina per cromatografia a scambio ionico, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimodale
Fornitore: Avantor
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio cationico debole con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio cationico debole con le fasi di scambio anionico debole e l'idrofilia, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyABx utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vasta gamma di prodotti biofarmaceutici.
Progettata e prodotta da Avantor secondo gli elevati standard stabiliti per i nostri prodotti chimici di marchio J.T.Baker®, la resina a scambio ionico PolyABx BAKERBOND® può essere utilizzata con altre resine J.T.Baker® BAKERBOND® per migliorare il potere di separazione delle tue fasi del processo cromatografico.