Stampa…
Colonne HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Fornitore: Avantor
7441-00EA 1215.14 EUR
7441-00 7441-01
Colonne HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Colonne cromatografiche
Queste colonne sono ideali per la determinazione dei componenti farmaceutici attivi. Sono senza tappo e adatti alla cromatografia di composti basici.
  • Eccellente riproducibilità da colonna a colonna e da batch a batch
  • Picchi nitidi e migliore simmetria
La fase BAKERBOND® BDC C18 riceve un trattamento di disattivazione speciale della base durante la produzione del materiale di silice per ridurre l'attività silanofila.