Stampa…
Colonne SPE per applicazioni speciali, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Anhydrous Sodium Sulfate-Florisil
Fornitore: Avantor
7495-04EA 366.94 EUR
7495-04 7495-18
Colonne SPE per applicazioni speciali, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Anhydrous Sodium Sulfate-Florisil
Colonne cromatografiche
Queste colonne SPE sono state progettate per la pulizia dell’estrazione di idrocarburi dall’acqua.
Certificazioni: ISO 9377-2