Stampa…
Misuratore multiparametrico (pH/ISE/conducibilità/DO), da banco, inoLab® Multi 9620 IDS
Fornitore: WTW
1FD560 1FD56C
665-0476EA 2327 EUR
665-0476 665-0560
Misuratore multiparametrico (pH/ISE/conducibilità/DO), da banco, inoLab® Multi 9620 IDS
Misuratori elettrochimici pHmetri
pHmetro multiparametro digitale ad alte prestazioni con due canali di misurazione isolati galvanicamente per la misurazione di pH/mV, ISE (compresi i metodi incrementali), conducibilità e ossigeno. Con funzioni GLP complete.
  • Misurazione simultanea con due canali di misurazione indipendenti
  • Combinazioni di parametri uguali o diversi definite dall'utente
  • Funzione CMC (Continuous Measurement Control, controllo continuo della misurazione) per misurazioni nel range di pH ottimale
  • La funzione QSC (Quality Sensor Control, controllo di qualità del sensore) utilizza come riferimento la condizione corrente degli elettrodi IDS speciali
  • Elaborazione e trasferimento digitali dei dati (conformi a GLP) tramite interfaccia USB
  • Display a colori luminoso con vetro protettivo, alloggiamento inferiore in zinco pressofuso di classe elevata e tastiera antibatterica
  • Predisposto per wireless: può essere utilizzato con i nuovi sensori con testa a spina IDS wireless (sono necessari i moduli wireless, non inclusi nella consegna)
Misuratore inolab® Multi 9620 IDS per la misurazione di pH, mV, OD (saturazione, concentrazione, pressione parziale, BOD), conducibilità (resistenza specifica, salinità, TDS), temperatura, torbidità.
Questi misuratori possono essere utilizzati con sensori IDS standard, sensori IDS predisposti per wireless (sono necessari i moduli wireless) ed elettrodi pH/ORP/ISE convenzionali (è necessario l'adattatore/il modulo integrabile). I sensori IDS memorizzano in modo univoco i relativi numeri di serie e record di calibrazione per un funzionamento immediato. Inoltre elaborano il segnale di misurazione e questo consente di migliorare la qualità dei dati misurati. La funzionalità wireless opzionale elimina la necessità dei fastidiosi cavi.
Informazioni per l'ordine: Solo il misuratore viene fornito con alimentatore universale, supporto e manuale di funzionamento, software MultiLab® Importer e MultiLab® User e cavo USB.
Set C include inoltre: elettrodo pH digitale IDS SenTix® 980, tampone da 4, 7 e 10,01, 3 mol/L KCl, cella di conducibilità IDS digitale TetraCon® 925, 0,01 mol/L KCl, standard di conducibilità.