Stampa…
VWR® TS Professional, Bilance Semi-micro: Touch Screen e Ionizzatore
Fornitore: VWR Collection
611-3812EA 3060 EUR
611-3812 611-3813 611-3814 611-3811
VWR® TS Professional, Bilance Semi-micro: Touch Screen e Ionizzatore
Bilance
Bilance semi-micro con touchscreen a colori di 5" e ionizzatore integrato, per una preparazione accurata del campione. Nei vari campioni pesati quotidianamente nel laboratorio possono accumularsi cariche statiche che potrebbero alterare il valore della pesata. Grazie all'emissione di ioni, lo ionizzatore incorporato neutralizza l'elettricità statica e il campione è pronto per essere pesato in pochi secondi. La calibrazione della bilancia viene eseguita automaticamente dal sistema di calibrazione integrato quando si verifica una variazione della temperatura o agli intervalli temporali impostati (impostazioni di fabbrica), per garantire misurazioni precise anche se la bilancia non viene calibrata manualmente.
  • Calibrazione interna e collegamento RS232 di serie (certificato di calibrazione di fabbrica opzionale)
  • Multilingue (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo o portoghese)
  • Funzioni di pesata di controllo, statistiche, pesatura dinamica, formulazione e conteggio degli articoli avanzato con report delle statistiche
  • Funzione di densità avanzata, con calcolo dell'indice di densità per la valutazione della qualità dei metalli
  • Funzione speciale di determinazione delle dimensioni di fili tessili per misurare fibre/filamenti con report delle statistiche
  • Uscita seriale per il collegamento alla stampante, porta USB per importazione o esportazione del database e dei risultati dei test
Le bilance sono caratterizzate da applicazioni avanzate e database di grandi dimensioni, per la pesatura professionale. Le funzioni della bilancia sono facilmente accessibili mediante i menu interattivi a icone, per garantire una pesata efficiente e produttiva. Le bilance possono essere utilizzate da un massimo di 10 utenti diversi, ciascuno con impostazioni personalizzabili e protezione con password. Ideali per laboratori che necessitano di conformità GLP.
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informazioni per l'ordine: fornite con adattatore e spina universale EU e UK. Accessori opzionali inclusi: kit per la determinazione della densità e stampante seriale.
Attenzione: I modelli con suffisso D prevedono un doppio range; i modelli "i" sono dotati di calibrazione interna, i modelli "C" di certificato di calibrazione.