Stampa…
VWR®, Bilance semi-micro con ionizzatore, serie SM e SMG
Fornitore: VWR Collection
611-3801EA 2680 EUR
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Bilance semi-micro con ionizzatore, serie SM e SMG
Bilance
Bilance semi-micro con risoluzione di 0,01 mg e ionizzatore integrato, per una preparazione accurata del campione. Nei vari campioni pesati quotidianamente in laboratorio possono accumularsi cariche statiche che potrebbero alterare il valore della pesata. Grazie all'emissione di ioni, lo ionizzatore incorporato neutralizza l'elettricità statica e il campione è pronto per essere pesato in pochi secondi. La calibrazione della bilancia viene eseguita automaticamente dal relativo sistema integrato quando si verifica una variazione della temperatura o agli intervalli temporali impostati (More Product Information