Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Fornitore: Avantor
7420-06EA 314.63 EUR
7420-06
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applicazioni generali: analiti da bassi a moderatamente polari da soluzioni non acquose.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità assorbente.
Confezione: Alcune colonne sono disponibili in un fusto di fibra rivestito di pellicola noto come Jumbo Pack. Le colonne sono confezionate alla rinfusa nella pellicola per eliminare l'inconveniente di aprire i sacchetti individuali.