Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Fornitore: Avantor
7095-01EA 318.86 EUR
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applicazioni generali: solventi da polari a non polari, utilizzando meccanismi simili al legame a idrogeno.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase inversa.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Carico di carbonio 10,6%
Con endcapping