Stampa…
VWR® Powerpette Plus, Pipettatore
Fornitore: VWR Collection
612-3686EA 338 EUR
612-3686 613-4445
VWR® Powerpette Plus, Pipettatore
Pipette Pipettatori
Controller per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml.
  • Velocità di aspirazione e dispensazione controllata attraverso gli inneschi del dito
  • Tre modalità di aspirazione e di dispensazione
  • Impostazione alta e bassa ed entrambi dotati di velocità variabile
  • Da completamente carico, ha un'autonomia di approssimativamente 8 ore continue
  • La spia di batteria scarica si illumina quando resta 1 ora di funzionamento residuo
Offre una combinazione unica di caratteristiche per un controllo preciso con un semplice tocco, in un design semplificato classico, adatto per utenti con mani grandi o piccole. Modalità di dispensazione a gravità progettata per l'uso con le pipette TD (To Deliver).
Informazioni per l'ordine: Fornito con filtri idrofobici da 0,45 e 0,2 µm, confezione standard, per un'efficace protezione contro la contaminazione aerea; 2 batterie da 1,2 V al nichel-metallo idruro e caricabatterie universale.