Stampa…
Casco protettivo, uvex pheos E-WR
Fornitore: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 18.8 EUR
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Casco protettivo, uvex pheos E-WR
Elmetti Elmetti di sicurezza
I caschi protettivi uvex pheos leggeri dal design sportivo garantiscono il massimo comfort. Inoltre, il robusto e rigido guscio resiste facilmente alla pressione laterale e soddisfa tutti i requisiti in materia di sicurezza per il lavoro nel settore edile e industriale.
  • Si adatta rapidamente e con facilità alle esigenze personali: visiera, occhiali di protezione, protezioni auricolari o torcia da testa
  • Bardatura con rotella per la regolazione della larghezza
  • Bardatura in tessuto interna a sei punti di aggancio per garantire calzata e comfort ottimali
  • Aerazione Climazone e falda lunga
  • Con fessura sul lato anteriore per attacco di lampade per elmetto e adattatori Euroslot laterali (30 mm) per il fissaggio delle cuffie e della visiera uvex pheos
Adatto per l'uso in campo elettrico grazie al guscio completamente chiuso.
Misura: 520 - 610 mm
Certificazioni: Conforme a EN 397 e ai requisiti per temperature estremamente basse (–30 °C) e schizzi di metallo fuso (MM); EN 50365 (1000 VAC).