Gel di silice, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm per cromatografia, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Formula:
SiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 |
Alcohol-Ether Soluble Substances | max. 0.05 % |
Loss on Drying | max. 6.0 % |