Stampa…
Detergenti liquidi per la pulizia automatizzata della vetreria, neodisher® FLA
Fornitore: Dr. Weigert
411230 411233 411226
148-3144EA 188 EUR
148-3144 148-3222 148-3149
Detergenti liquidi per la pulizia automatizzata della vetreria, neodisher® FLA
Soluzioni detergenti Detergenti e Detersivi per Superfici
neodisher® LaboClean FLA.
  • Concentrato liquido alcalino per applicazioni universali. Senza fosfati, tensioattivi e agenti ossidanti
  • Componenti: 5 - 15% di policarbossilati
  • Dosaggio: 2 - 6 ml/l
Attenzione: la composizione del detergente è corrosiva o irritante. Per la pulizia di articoli in alluminio e titanio, scegliere accuratamente il prodotto adatto. Leggere la scheda MSDS prima dell'utilizzo.