Stampa…
VWR® VisiCam® TV, Telecamera analogica
Fornitore: VWR Collection
630-1120EA 261 EUR
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Telecamera analogica
Camere
Telecamera analogica con uscita video collegabile a proiettori video, monitor esterni o a un PC (tramite kit USB opzionale).
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Informazioni per l'ordine: Memorizzazione e analisi di immagini possibile tramite kit di conversione USB opzionale, da ordinare separatamente.
Informazioni per l'ordine: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.