Stampa…
Colonne capillari, HT5
Fornitore: Trajan Scientific and Medical
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 622 EUR
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Colonne capillari, HT5
Colonne cromatografiche
Esclusiva fase per temperature elevate, ideale per distillazione simulata e altre applicazioni con petrolio.
5% di fenile policarbonato-silossano
Temperatura max.: poliammide 380/400 °C; alluminio 460/480 °C
Valida alternativa per MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500