Stampa…
Sacchetti per omogeneizzatori, Stomacher®
Fornitore: Seward (FermionX)
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 239 EUR
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Sacchetti per omogeneizzatori, Stomacher®
Sacchetti Sacchetti per omogeneizzatori
I sacchetti Stomacher® sono realizzati in granuli di polimeri vergini estrusi in una provetta. L'unica tenuta si trova alla base. Tutti i sacchetti sono testati in lotto e controllati in fase di produzione su macchine Stomacher®. I sacchetti sono testati in base a un'ampia gamma di parametri tra cui capacità di apertura, trasparenza e flessibilità nonché dimensioni e prestazioni. I sacchetti Stomacher® vengono forniti in vari formati adatti a tutte le applicazioni.
  • In polietilene per prodotti alimentari di elevata qualità
  • Lo spessore della pellicola di 65 µm minimo assicura un'elevata resistenza agli urti
  • Irradiati con raggi gamma a 25 - 50 kGy per assicurarne la sterilità. Certificati di irradiazione dei singoli lotti disponibili su richiesta
  • I sacchetti sono tracciabili in lotti di 10 confezioni e durante la produzione sono applicati i protocolli farmaceutici di campionamento standard di controllo della qualità
  • I sacchetti Stomacher® sono confezionati in bustine resistenti in plastica bianca, con indicazioni relative a contenuto e lato di apertura per assicurare la sterilità dei materiali sul banco del laboratorio
Sacchetti standard:
I sacchetti standard sono disponibili in due formati: 400 e 3500 ml. I sacchetti da 400 ml sono prodotti in formato Circulator con tenuta sul fondo circolare e in formato Classic con tenuta sul fondo quadrata. I sacchetti da 400 ml sono disponibili in due diverse confezioni, involucri da trasporto in plastica o scatole di cartone, in quest'ultimo caso confezionati in bustine da 5 o 50 sacchetti.
Sacchetti filtranti:
Sacchetti standard con sacchetto filtrante sospeso all'interno. Il filtro è un sacchetto a larghezza piena con pori di misura tale da garantire, dal punto di vista microbiologico, il completo movimento degli organismi senza il rischio di ostruzione dei pori, cosa che avverrebbe in filtri con rete più fitta. I sacchetti filtranti riducono l'ostruzione delle pipette proteggendo inoltre la pellicola del sacchetto da campioni sabbiosi. Disponibili nei formati Classic e Circulator da 400 ml.
Sacchetti con chiusura:
I sacchetti con chiusura sono caratterizzati da una semplice chiusura con filo collegata all'estremità aperta del sacchetto. Questi sacchetti possono essere utilizzati per la raccolta dei campioni. Nei test per alimenti, i sacchetti con chiusura possono essere utilizzati per pre-arricchire i campioni per i test patogeni, sigillando il sacchetto e collocandolo nell'incubatore dopo l'ingestione. Disponibili nei formati Classic e Circulator da 400 ml.
Simplettes®:
Puntali per pipette economici da utilizzare con sacchetti Stomacher® 400. Lunghezza adatta a raggiungere il fondo del sacchetto per recuperare il campione da inoculare in capsule di Petri e brodi.
In polietilene.
Sterilizzazione con raggi gamma.
Supporti e dispositivi di apertura per sacchetti Stomacher®:
I supporti e i dispositivi di apertura per sacchetti Stomacher® aiutano l'operatore a maneggiare i campioni sul banco.
Supporti resistenti in plastica trasparente - facile pulizia e manutenzione.
Dispositivi di apertura per sacchetti per aiutare l'operatore nel caricamento di campioni e nel pipettaggio di omogenati.
Informazioni per l'ordine: I dettagli sulla gamma completa di sacchetti Seward e relativi accessori sono disponibili su richiesta.