Stampa…
Guanti resistenti all'elettricità, modelli E016Y, CLASSE 0
Fornitore: Marigold (Ansell)
E016Y/10 E016Y/11
112-5109EA 0 EUR
112-5109 112-5110
Guanti resistenti all'elettricità, modelli E016Y, CLASSE 0
Guanti
Guanti con isolamento elettrico realizzati in lattice in gomma naturale al 100% mediante un esclusivo processo di immersione ecologico, garantiscono la massima flessibilità e libertà di movimento.
  • Forma ergonomica che mantiene la mano in posizione di riposo e le dita ritratte per ridurne l'affaticamento
  • Il polsino abbondantemente svasato consente l'inserimento dell'abbigliamento
  • La finitura liscia li rende facili da indossare e da sfilare
Le applicazioni tipiche comprendono: tutte le applicazioni con rischio di tensione da contatto CA ≥50 V, aziendeMore Product Information