Stampa…
Probucol ≥98%
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 132.6 EUR
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formula: C₃₁H₄₈O₂S₂
Peso molecolare: 516,84 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079281
CAS Number: 23288-49-5