Stampa…
Hydrocortisone 21-acetate
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Synonyms: Hydrocortisone acetate
0210199505 0210199510
ICNA0210199505EA 130 EUR
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone 21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Formula: C₂₃H₃₂O₆
Peso molecolare: 404,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037714
CAS Number: 50-03-3