Sodio cloruro BP, Ph. Eur., JP, USP, puro
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
Formula:
NaCl Peso molecolare: 58.44 g/mol Punto di ebollizione: 1413 Punto di fusione: 801 |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS Number: 7647-14-5 Merck Index: 14,08599 |