Stampa…
Bottiglie per centrifuga, bottiglie bio, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 683 EUR
525-2317 525-0987
Bottiglie per centrifuga, bottiglie bio, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Flaconi per centrifuga
In PPCO con tappo a vite in PP bianco e guarnizione in silicone.
  • Il design ergonomico semplifica il caricamento, il recupero e lo stoccaggio dei campioni. Pareti interne lisce, che non danneggiano cellule delicate
  • Il PPCO assicura un'eccellente resistenza chimica
  • Per questi flaconi non sterili la durata massima è 50 cicli
  • Il range di temperatura di lavoro consigliato è di 4 - 22 °C; stoccaggio a 0 °C
  • Soddisfa gli standard USP VI, non citotossico e non emolitico
Per trattare campioni di 12 L in una sola volta utilizzando una centrifuga Thermo Scientific Sorvall® RC12BP con rotore basculante H-12000. Sostituisce Sorvall Bio Bottle (codice prodotto 77061). Bottiglie ideali per isolare batteri, lieviti e tessuti. È possibile centrifugare campioni di grandi volumi per un massimo di 12 L fino a 7333×g.