Stampa…
VWR®, Degasatori, PTFE AF
Fornitore: COLLECTION PREFIX HPLC
1-6353A 0003-6623 0001-6624 0003-6626 0003-6625
903-0134EA 0 EUR
903-0134 903-0156 903-0157 HPLC0003-6626 HPLC0003-6625
VWR®, Degasatori, PTFE AF
Degasatori
Il degasamento in linea si è dimostrato più efficace nella rimozione del gas disciolto da fasi mobili rispetto alla sonicazione o al degasamento con elio. È possibile degasare contemporaneamente fino a cinque linee di solvente. Il volume estremamente basso di ciascun canale AF in PTFE (480 μl) offre un bilanciamento molto rapido e tempi di avvio estremamente brevi.
  • Tempi di bilanciamento/ribilanciamento notevolmente più brevi
  • Adescamento estremamente semplice
  • Tempi brevi di raggiungimento del vuoto, generalmente 3 minuti
  • AF in PTFE è in grado di rimuovere le bolle che si formano prima del pompaggio
Pompa da vuoto azionata da motore stepper ZHCR® (Zero Hysteresis Constant Run), ideata e sviluppata appositamente per degasamento su membrana di fasi mobili in HPLC. Questa strategia di controllo brevettata consente al degasatore in linea di mantenere un vuoto costante indifferente alle variazioni dei carichi di degasamento. Di conseguenza, le variazioni nel riferimento, dovute a isteresi del vuoto, vengono eliminate dall'assenza di continui arresti e avvii della pompa, eseguiti in numerosi sistemi vecchi ed esistenti.
Capacità di degasamento: ∼2 ppm O₂ a 1 ml/min