Stampa…
Copristivali, Secutex® per, PP/PE
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30252-00 30251-00
113-0780EA 639 EUR
113-0780 113-0779
Copristivali, Secutex® per, PP/PE
Indumenti usa e getta
Sovrascarpe che servono a proteggere da polveri fini e schizzi di sostanze chimiche liquide aggressive. Resistenza parziale agli schizzi.
  • Materiale liscio, senza rilascio di fibre e resistente alle abrasioni (in PP non tessuto con PE laminato)
  • Permeabili all'aria e al vapore acqueo
  • Impervie alle particelle, con resistenza parziale agli schizzi, antistatico
  • Scelta di sovrascarpe con elastici o stringhe
Ideali per la bonifica di siti contaminati, la ricostruzione di edifici o l'eliminazione di amianto oltre che in attività di irrorazione in agricoltura o nell'industria o in reparti di verniciatura di autovetture.
*One size fits all.
Certificazioni: Codice III, Tipo 5 + 6