Stampa…
Piastre a 384 pozzetti per immunologia, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 328 EUR
735-2051 735-2052 735-2053
Piastre a 384 pozzetti per immunologia, BRANDplates®
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS, standard o con base trasparente. Piastre a fondo piatto disponibili in diversi colori e in formato standard o con base trasparente.
immunoGrade™: La superficie di queste piastre è ottimizzata per l'immobilizzazione di IgG, mostrando un'alta capacità legante per le molecole con regioni idrofiliche e idrofobiche. Le piastre con superficie immunoGrade™ sono la scelta ottimale per applicazioni ELISA standard.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with an immunoGrade™ surface are the best choice for standard ELISA applications.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.