Stampa…
Piastre a 1536 pozzetti UHTS, non trattate, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 983 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
Piastre a 1536 pozzetti UHTS, non trattate, BRANDplates®
Micropiastre Micropiastre per HTS
Piastre a fondo piatto disponibili sia sterili che non.
  • Tutte le piastre BRANDplates® presentano un codice alfanumerico, sono impilabili e compatibili con la maggior parte dei lettori e vassoi per micropiastre standard
  • Le piastre bianche forniscono la massima riflessione e il minimo cross-talk durante le misurazioni a luminescenza; le piastre nere forniscono la minima diffusione della luce durante le analisi in fluorescenza
  • Le piastre sterili sono confezionate singolarmente con coperchio
pureGrade™: Superficie senza trattamento, con media capacitàMore Product Information