Stampa…
Piastre a 384 pozzetti (HTS), non trattate, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 205 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Piastre a 384 pozzetti (HTS), non trattate, BRANDplates®
Micropiastre Micropiastre per HTS
Piastre in PS a fondo piatto disponibili in nero pieno, bianco o trasparenti.
  • Tutte le piastre BRANDplates® presentano etichettatura alfanumerica, sono impilabili e compatibili con la maggior parte dei lettori e washer per micropiastre standard
  • Le piastre bianche forniscono la massima riflessione e il minimo cross-talk durante le misurazioni a luminescenza; le piastre nere forniscono la minima diffusione della luce durante le analisi in fluorescenza
  • Le piastre sterili sono confezionate singolarmente con coperchio
pureGrade™: Superficie senzaMore Product Information