Stampa…
Piastre a 96 pozzetti, non trattate, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 123 EUR
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Piastre a 96 pozzetti, non trattate, BRANDplates®
Micropiastre Micropiastre per HTS
In PS, standard o con base trasparente. Le piastre sono disponibili con fondo dei pozzetti di forme differenti: a fondo sferico (U), conico (V), piatto (F) o piatto con bordi ricurvi (C), in vari colori, sia sterili che non.
  • Tutte le BRANDplates® presentano un codice alfanumerico, sono impilabili e compatibili con la maggior parte dei lettori e vassoi per micropiastre standard
  • Le piastre bianche forniscono la massima riflessione e il minimo cross-talk durante le misurazioni in luminescenza; le piastre nere forniscono la minima diffusione della luce durante