Stampa…
Piastre a 96 pozzetti per colture cellulari, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 578 EUR
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Piastre a 96 pozzetti per colture cellulari, BRANDplates®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, standard o con fondo trasparente. Le piastre sono disponibili con pozzetti di forme differenti (a fondo tondo (U), a fondo conico (V), a fondo piatto (F) o a fondo piatto (C) con angoli smussati, in vari colori e diversi trattamenti per colture cellulari.
  • Tutte le piastre BRANDplates® presentano codice alfanumerico, sono impilabili e compatibili con la maggior parte dei lettori per micropiastre standard
  • Piastre a 96 pozzetti standard con codice alfanumerico colorato che identifica il tipo di superficie (arancione per trattamento per coltura cellulare, blu per trattamento immunologico)
  • Le piastre bianche forniscono la massima riflessione e il minimo cross-talk durante le misurazioni in luminescenza; le piastre nere forniscono la minima diffusione della luce durante le analisi in fluorescenza
cellGrade™: Superficie standard per la coltivazione di linee cellulari in adesione. Superfici in PS con diversi gruppi chimici esposti (es. gruppi carbossili e idrossili). I gruppi esposti si legano ai componenti del siero, consentendo l'adesione indiretta delle cellule.
cellGrade™ plus: Questa superficie ha una struttura simile alle proteine. È possibile coltivare cellule in terreni di coltura con siero ridotto. La superficie cellGrade™ plus è adatta per la coltivazione di linee cellulari più esigenti.
cellGrade™ premium: Questa superficie è equivalente alla poli-D-lisina. Superficie ottimizzata per favorire l'adesione ottimale anche di linee cellulari più esigenti. Le cellule mostrano una crescita paragonabile alle superfici di poli-D-lisina.
inertGrade™: La superficie inibisce il legame cellulare. Adatta in particolare per la coltivazione di cellule per cui non si desidera adesione, ad esempio quando si lavora con sospensioni cellulari o cellule staminali.
Certificazioni: Le piastre BRANDplates® non sono citotossiche, in conformità a ISO 10993-5, non contengono endotossine (<0,01 EU/ml) e sono prive di DNA, DNasi e RNasi. I prodotti sterili sono conformi agli standard ISO 11137 e AAMI SAL 10⁻⁶.