Stampa…
VWR®, Pinzette
Fornitore: VWR Collection
232-0150EA 35.9 EUR
232-0150 232-0151 232-0152 232-0153 232-0154 232-0155
VWR®, Pinzette
Pinzette
In PTFE, bianco
  • Ottima resistenza chimica, inerti, anti-adesione
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici lisce per prevenire la contaminazione e facilitare le operazioni di pulizia