Stampa…
Titolatori e dispensatori elettronici per bottiglie, Opus®
Fornitore: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 2366 EUR
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Titolatori e dispensatori elettronici per bottiglie, Opus®
Dosatori per bottiglia
Titolatori e dispensatori per bottiglie sicuri e affidabili offrono una precisione di dispensazione automatizzata con eccezionale sensibilità. Questi dispositivi sono regolati dai controller remoti con schermo a sfioramento che consentono il controllo elettronico completo delle funzioni degli strumenti.
  • Istruzioni guidate per l'utente mediante menu con icone su schermo a sfioramento TFT a esterno colori
  • La funzione dispensatore consente di dispensare diversi incrementi di volume da un singolo riempimento del cilindro
  • I dispensatori sono dotati di tenute