Stampa…
dNTP
Fornitore: VWR Chemicals
733-1363EA 76 EUR
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Reagenti per acidi nucleici Nucleotide
Miscele di dNTP e set di dNTP per biologia molecolare pronte all'uso. La miscela di dNTP è stata studiata per abbreviare i tempi di lavoro dei ricercatori e diminuire i rischi di contaminazione riducendo le operazioni di pipettaggio. Le soluzioni di dNTP sono disponibili anche in set di quattro dNTP singole, da 100 mM ciascuna. Entrambe le opzioni sono adatte per reazioni di polimerizzazione del DNA e per i processi di marcatura e sequenziamento del DNA.
  • Disponibili sia come soluzioni premiscelate da 10 mM o 25 mM, o come set di soluzioni di dNTP singole da 100 mM
  • Sia la soluzione premiscelata che i set sono stati testati in PCR
  • Purezza >99% per HPLC
  • Fornite in soluzioni con pH 7,3 - 7,5