Stampa…
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
140000 140250 140360 140400 140410
734-2242EA 370 EUR
734-2242 734-1443 734-1445 734-1444 734-2710
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Bioreattori
In PS, sterili. Le fabbriche cellulari EasyFill™ sono dotate di un'apertura grande e di un'apertura piccola, per una maggiore versatilità e semplicità d'uso. In grado di colmare la lacuna tra ricerca su scala ridotta e produzione GMP su larga scala, le fabbriche cellulari EasyFill™ possono essere utilizzate così come vengono fornite, senza accessori, o con raccordi plug-and-play per un attacco rapido di tubi e filtri, in modo da ridurre drasticamente il rischio di contaminazione. I sistemi EasyFill™ sono disponibili con 1, 2, 4 o 10 livelli di camera di crescita, offrendo una superficie totale che varia da 630 a 6300 cm².
  • Versatili: l'apertura grande favorisce l'inserimento diretto del terreno, l'apertura piccola permette il riempimento e la raccolta a coloro che necessitano di un sistema chiuso e asettico
  • Utilizzabili sia nello sviluppo di processi su scala ridotta che nella produzione su larga scala
  • Facili da usare e pronte all'uso, non sono richiesti accessori
  • Elevata resa ed efficienza dei processi
  • Trattamento della superficie Nunclon™Δ per favorire prestazioni uniformi nell'adesione cellulare e nella proliferazione di terreni con o senza siero
L×A: 250×335 mm.
W×L: 250×335 mm
Informazioni per l'ordine: Fornite sterili e pronte all'uso, per applicazioni monouso.