E.Z.N.A.® Gel extraction kits
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
La purificazione di DNA da gel è una tecnica comune utilizzata per isolare specifici frammenti di DNA. Tuttavia, la maggior parte dei metodi può non eliminare del tutto l'agarosio (con conseguenti problemi nelle applicazioni successive), può troncare il DNA o causare rese molto basse.
- Recupero del DNA da gel di agarosio in meno di 15 minuti
- Tamponi ottimizzati garantiscono DNA puro
- Non sono necessarie estrazioni organiche
- Produzione di DNA purificato, adatto per qualsiasi applicazione
Il kit E.Z.N.A.® Gel Extraction utilizza colonnine per centrifuga HiBind® DNA per purificare bande di DNA da 70 bp a 20 kb di lunghezza da gel di agarosio con rese fino all 85%. Il Kit E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction è progettato per la purificazione di frammenti di DNA da gel di agarosio con un volume di eluizione ridotto di 10 - 15 µl.
Le colonnine da centrifuga con profilo a Q sono senza tappo per il trattamento rapido di campioni multipli. Assicurano rese elevate e possono essere utilizzate in protocolli di centrifugazione. Le colonnine da centrifuga con profilo a V sono caratterizzate da un tappo integrato e da un raccordo di uscita Luer standard sul fondo per garantire una facile connessione a tenuta ad un collettore da vuoto o a un ago con attacco Luer. Queste colonne possono essere utilizzate sia mediante centrifugazione sia mediante vuoto.