Stampa…
Piastre a 96 pozzetti per immunologia, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 201 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Piastre a 96 pozzetti per immunologia, BRANDplates®
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS, standard o con base trasparente. Le piastre sono disponibili con pozzetti di forme differenti: a fondo tondo (U), a fondo conico (V), a fondo piatto (F) o a fondo piatto (C) con angoli smussati, in vari colori e con un'ampia scelta di trattamenti.
  • Tutte le BRANDplates® presentano codifica alfanumerica, sono impilabili e compatibili con la maggior parte dei lettori e supporti per micropiastre standard
  • Piastre a 96 pozzetti standard con codice alfanumerico colorato che identifica il tipo di superficie (arancione per coltura cellulare trattata, blu per trattamento immunologico)
  • Le piastre bianche forniscono la massima riflessione e il minimo cross-talk durante le misurazioni in luminescenza; le piastre nere forniscono la minima diffusione della luce durante le analisi in fluorescenza
immunoGrade™: La superficie di queste piastre è ottimizzata per l'immobilizzazione di IgG, mostrando un'alta capacità legante per le molecole con regioni idrofiliche e idrofobiche. Le piastre con superficie immunoGrade™ sono la scelta ottimale per applicazioni ELISA standard.
hydroGrade™: Superficie fortemente idrofilica. Adatte in particolar modo per legare molecole con regioni prevalentemente idrofiliche. Le piastre con superficie hydroGrade™ possono essere utilizzate in dosaggi in fase liquida con molecole idrofobiche.
lipoGrade™: Superficie fortemente idrofobica (lipofila). Particolarmente adatte per legare molecole con regioni idrofobiche. Le micropiastre con superfici lipoGrade™ possono essere utilizzate in dosaggi in fase liquida con molecole idrofiliche.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Certificazioni: Le BRANDplates® non sono citotossiche, in conformità a ISO 10993-5, non contengono endotossine (<0,01 EU/ml) e sono prive di DNA, DNasi e RNasi.