Stampa…
Microscopi standard, BA210 e BA310
Fornitore: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1406 EUR
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Microscopi standard, BA210 e BA310
Microscopi
Microscopi utilizzabili in applicazioni ambientali, alimentari, di assistenza sanitaria (dentisti, veterinari), ricerca e didattica (università, college), possono essere dotati di accessori per contrasto di fase, campo oscuro e polarizzazione.
  • Lenti con rivestimento multistrato per un elevato contrasto anche con colorazione debole
  • Contrasto di fase disponibile, campo oscuro possibile con una slitta separata
  • Tavolino resistente per un movimento X/Y
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Informazioni per l'ordine: Fornito con filtro blu, chiave a brugola, olio di immersione e coperchio antipolvere.