Stampa…
Bagni termostatati con vasche in acciaio inox, Alpha
Fornitore: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 1480 EUR
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Bagni termostatati con vasche in acciaio inox, Alpha
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Bagni con circolatori rimovibili
I bagni termostatati Alpha sono dotati di una console di controllo di facile utilizzo, con tre pulsanti e un display a LED ampio e nitido, per una facile navigazione dei menu. I termostati sono adatti per l'uso con liquidi non infiammabili (acqua, miscele di acqua/glicole). Le unità possono offrire termostatazione sia interna che esterna. La stabilità della temperatura, con una tolleranza di ±0,05 K, fornisce un riscaldamento e un raffreddamento di precisione, idoneo per un'ampia gamma di applicazioni. Con una pompa di circolazione e una serpentina di raffreddamento opzionali, è possibile espandere il termostato riscaldante per creare un sistema di termostatazione completo.
  • Range di temperatura da 25 a 100 °C, risoluzione di 0,1 °C, stabilità della temperatura di ±0,05 K
  • Calibrazione eseguita dall'utente su un unico punto, per la ricalibrazione delle temperature d'esercizio
  • Portata della pompa riducibile da 15 a 5 l/min mediante apposito riduttore
  • Funzioni di sicurezza quali allarmi, avvisi ed errori visualizzate sul display a LED
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
Informazioni per l'ordine: Forniti con vasca in acciaio inox, riduttore di flusso e morsetto a vite per il fissaggio del termostato a immersione in vasche con spessore massimo della parete di 25 mm e di capacità fino a 50 litri; la temperatura massima raggiungibile varia in base all'isolamento della vasca.