Stampa…
Omogeneizzatori, sistema POLYTRON® PT 3100 D
Fornitore: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 4610 EUR
441-0750 431-0160 431-0141
Omogeneizzatori, sistema POLYTRON® PT 3100 D
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Modelli con basamento, digitali, range volumetrico da 0,1 ml a 10 litri. Unità potenti per un'ampia gamma di applicazioni di dispersione e omogeneizzazione in laboratorio utilizzando il principio del rotore/statore. Il funzionamento a distanza può essere attivato con il comando da PC utilizzando il software fornito e selezionando la modalità AUTO.
  • Meccanismo sicuro ad accoppiamento rapido per un rapido cambio degli utensili di dispersione
  • Controllo intelligente per una velocità costante indipendente dalle variazioni del carico
  • Avvio lento, protezione dal sovraccarico e stabilizzazione della velocità
  • Tre modalità di funzionamento: STANDARD, TIMER e AUTO
  • LCD e tastiera per una migliore interfaccia utente digitale per impostare e visualizzare un'ampia gamma di parametri del processo
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20, classe di sicurezza a norma EN/IEC 61010
Informazioni per l'ordine: gruppo motore fornito con il software e cavo di collegamento a PC. Unità di dispersione e supporti da ordinare separatamente.