Stampa…
Micropiastre a 384 pozzetti (HTS) per colture cellulari, BRANDplates®
Fornitore: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 492 EUR
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
Micropiastre a 384 pozzetti (HTS) per colture cellulari, BRANDplates®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, standard o con fondo trasparente. Piastre a fondo piatto disponibili in vari colori e in formato standard o con base trasparente.
cellGrade™: The standard surface for cultivation of adherent cell lines. Chemical groups on the surface of the plate bind to serum compounds, stimulating the growth of immobilised cells.
cellGrade™ plus: Questa superficie ha una struttura simile alle proteine. È possibile coltivare cellule in terreni di coltura con siero ridotto. La superficie cellGrade™ plus è adatta per la coltivazione di linee cellulari più esigenti.
cellGrade™ premium: QuestaMore Product Information