Stampa…
E.Z.N.A.® Bacterial DNA kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 653 EUR
D3350-02 D3350-00 D3350-01
E.Z.N.A.® Bacterial DNA kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA consente di isolare in modo rapido e affidabile DNA cellulare totale di alta qualità da numerose specie di batteri. Il kit sfrutta condizioni ottimizzate di lisi per processare fino a 1×10⁹ cellule batteriche per ogni colonna. Il kit non prevede estrazioni organiche, riducendo di conseguenza il consumo di materiale plastico e i tempi di lavorazione, per processare parallelamente più campioni. Le cellule batteriche vengono fatte crescere fino alla fase esponenziale e raccolte. La membrana cellulare viene rimossa per digestione lisosomiale e bead-beating, seguiti da digestione con proteasi. Dopo la lisi, vengono aggiustate le condizioni di legame e il campione viene applicato a una colonnina da centrifuga con matrice HiBind. Seguono due rapidi lavaggi per rimuovere agenti contaminanti quali sali in tracce e proteine. Il DNA viene infine eluito in acqua o in un apposito tampone. Il DNA purificato può essere usato direttamente in applicazioni downstream senza ulteriore purificazione.
  • Adatto per la maggior parte dei ceppi batterici
  • Isolamento del DNA in meno di 20 minuti (post-lisi)
  • Tamponi ottimizzati per garantire la purezza del DNA
  • Senza estrazioni organiche
  • DNA purificato ideale per la maggior parte delle applicazioni