Stampa…
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D5032-03
D5032-03EA 0 EUR
D5032-03
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® SQ Blood DNA consente di isolare in modo affidabile DNA genomico ad elevato peso molecolare da sangue intero trattato con anticoagulanti, congelato o appena prelevato. Può essere utilizzato inoltre per la preparazione di DNA genomico da buffy coat, midollo osseo o colture cellulari. Il kit non prevede estrazioni in fenolo/cloroformio e lunghi passaggi come l' ultracentrifugazione in gradiente di CsCl. Il DNA purificato utilizzando il kit E.Z.N.A.® SQ Blood DNA è pronto per applicazioni downstream quali PCR, southern blotting e digestione con enzimi di restrizione.
  • Isolamento di DNA genomico di alta qualità ad elevato peso molecolare
  • Diverse quantità del materiale di partenza, con purificazione del DNA da 0,1 a 10 ml di sangue intero
  • Processazione di uno o più campioni in meno di 90 minuti