E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il kit E.Z.N.A.® Soil DNA è stato formulato per isolare il DNA cellulare da campioni di terreno contenenti generalmente acido umico e inibitori della PCR. Il kit è stato utilizzato con successo per isolare il DNA da batteri, funghi e alghe resistenti a lisi, presenti in diversi campioni, ad esempio campioni argillosi, sabbiosi, torbosi, calcarei e di terreno fertile. Il DNA isolato può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni downstream tra cui PCR, southern blotting e analisi SNP.
- Isolamento di DNA in 1 ora
- Tamponi ottimizzati per garantire costantemente la purezza del DNA
- DNA purificato adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream