Stampa…
VWR®, Palloni a fondo tondo con collo smerigliato standard
Fornitore: VWR Collection
201-1351EA 14.9 EUR
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Palloni a fondo tondo con collo smerigliato standard
Fiasche Palloni a fondo tondo
In vetro borosilicato, grado 3.3, trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Alternativa economica per numerose applicazioni da laboratorio. Con scala di taratura. Numero di catalogo stampato per un comodo riordino.
DIN 12348
Certificazioni: DIN 12348