Stampa…
VWR®, Palloni, a fondo piatto con giunti a smeriglio standard
Fornitore: VWR Collection
201-1381EA 22.2 EUR
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Palloni, a fondo piatto con giunti a smeriglio standard
Fiasche Palloni a fondo piatto
In vetro borosilicato, grado 3.3, trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Bassa espansione termica
Alternativa economica per numerose applicazioni da laboratorio. Con graduazione e scala di taratura. Numero di catalogo stampato.
DIN 12348
Certificazioni: DIN 12348