Stampa…
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
D3396-01EA 182 EUR
D3396-01 D3396-02 D3396-00
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® Tissue DNA consente di isolare in modo semplice, rapido ed economicamente conveniente il DNA da campioni di origini diverse, tra cui cellule e tessuti animali congelati o appena prelevati. Dopo la lisi cellulare, il processo di purificazione del DNA può essere completato in meno di 30 minuti. Grazie al protocollo E.Z.N.A.® Tissue DNA, è possibile processare in qualsiasi momento e senza difficoltà fino a 30 mg di tessuto. Con il kit a colonnina da centrifuga è possibile processare un singolo campione o più campioni contemporaneamente. L'utilizzo del kit consente di eliminare le estrazioni con fenolo/cloroformio o passaggi lunghi quali precipitazioni con isopropanolo o etanolo. Il DNA purificato utilizzando il kit E.Z.N.A.® Tissue DNA è pronto per la maggior parte delle applicazioni downstream, quali PCR, southern blotting e digestione con enzimi di restrizione.
  • Isolamento del DNA da campioni di sangue congelato o appena prelevato
  • Processazione di 30 mg di tessuto in meno di 20 minuti (post-lisi)
  • DNA purificato adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream
  • Tamponi ottimizzati per garantire costantemente la purezza del DNA
  • Senza estrazioni organiche