Stampa…
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-4-piperidinol
H55418.03 H55418.06
H55418.03EA 56.3 EUR
H55418.03 H55418.06
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006000
CAS Number: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0