Stampa…
Macchine per lavaggio/sanificazione per laboratori, PG 8583 CD
Fornitore: MIELE
10224820 10224830 10224270 10224290 10203060 10366350 10366370
MIEL10224820EA 0 EUR
MIEL10224820 MIEL10224830 MIEL10224270 MIEL10224290 MIEL10203060 MIEL10366350 MIEL10366370
Macchine per lavaggio/sanificazione per laboratori, PG 8583 CD
Lavavetreria
Miele PG 8583 CD Laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particularly gentle on materials and is recommended by leading manufacturers of laboratory glassware.
  • 'Touch on metal' controls with three-line text display such as program name, actual/target temperature and remaining program time
  • Program catering for all disciplines and vacant program slots for user-specific programs
  • Freely assignable direct access buttons and individually selectable program names for fast access to routine tasks
  • AutoOpen/ComfortClose: For the user, ComfortClose means that very little force is required to close the door as the door is automatically drawn closed and locked
  • Hygienic fresh water system with fresh water intake for each program stag, the salt container with a capacity of approx. 2 kg is located in the door
  • Optimised spray arms with six sensors, two are responsible for monitoring the rotation of the spray arms in the machine, and the other four monitor the spray arms on board load carriers
  • Four-fold filter system with large surface, coarse, glass breakage and micro-fine filters
Greater capacity: An increased throughput capacity is the result of the new cabinet dimensions in combination with optimised load carriers, resulting in savings in terms of time, space and investment. Laboratory glassware turnaround is increased and work is speeded up at peak hours. Less space is required for storing items awaiting reprocessing. In large laboratories, this reduces investment costs as the same volume of glassware can be cleaned using fewer machines and fewer load carriers. The capacity per cycle when washing, for example, 50 to 100 ml round flasks and bottles, has been increased by no less than 388% compared with the G 78xx series.
Maggiore purezza: grazie alle prestazioni elevate,non sono necessarie ulteriori operazioni di pulizia manuale. Il trattamento igienizzante è assicurato dalla speciale tecnologia di saldatura che consente di avere un camera interna priva di fessurazioni che, grazie al riposizionamento degli elementi riscaldanti sulla pompa, elimina la presenza di angoli o fenditure in cui lo sporco potrebbe annidarsi riducendo il carryover del detergente. Non formandosi ristagni d'acqua, sulla vetreria da laboratorio non rimangono residui che potrebbero compromettere la serie successiva di esperimenti analitici.
Maggiore flessibilità:il nuovo sistema di cesti modulari assicura la massima flessibilità poichè essi possono essere combinati intuitivamente in modo sempre diverso. Le numerose possibili combinazioni consentono l'adattamento a svariate esigenze di carico, riducendo la quantità di cesti necessari, potendo così risparmiare sui costi d'acquisto e lo spazio necessari e riduce i costi di approvvigionamento e lo spazio di stoccaggio. La gamma e la varietà dei programmi consente ai clienti di utilizzare programmi diversi in base al grado di sporco e al tipo e alla quantità degli articoli di vetreria. Inoltre, è anche possibile personalizzare programmi specifici per soddisfare la necessità di ogni cliente.
In PG 8583 CD DryPlus hot air drying is the optimum solution for hollow instruments or narrow-lumened laboratory glassware. The upstream H14 HEPA filter ensures optimum particle separation from the drying air. The filter is easily accessible via a side unit.
Certificazioni: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581
Informazioni per l'ordine: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.