Stampa…
Strisce reattive per la durezza dell'acqua, Dosatest
Fornitore: VWR Chemicals
85442.601EA 29.8 EUR
85442.601 85443.601
Strisce reattive per la durezza dell'acqua, Dosatest
Kit per analisi ambientali
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo Laboratorio portatile.
  • Rapido e conveniente
  • Facile da utilizzare
  • Disponibilità di range di concentrazione a richiesta
Ideale per il controllo della durezza dell'acqua. Ideale per il controllo della disinfezione. Risultati semi quantitativi in 10-120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
1 mmol/litre =10 °f = 5.60 °d= 7,022 °e
1 mmol/litre= 100.09 mg/l CaCO₃
Confezione: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.