Stampa…
Sistemi per vuoto serie chimica e con sistema sincronizzato, PC 520 NT
Fornitore: VACUUBRAND
733301 733302
181-1055EA 7420 EUR
181-1055 181-1056
Sistemi per vuoto serie chimica e con sistema sincronizzato, PC 520 NT
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Sistemi per il vuoto con pompa a membrana serie chimica a due o tre stadi. Struttura compatta con pompa a membrana serie chimica su piastra base, separatore sul lato aspirazione in vetro con rivestimento protettivo (AK), una o due valvole elettromagnetiche per chimica sulla linea di aspirazione, condensatore dei vapori di scarico con recipiente di raccolta, uno o due controller del vuoto CVC 3000 sul supporto controller.
  • Vuoto senza olio fino a 9 mbar
  • Con pompe a membrana serie chimica ad elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Con controller del vuoto CVC 3000 per un controllo e una regolazione del vuoto ottimali
  • Due elettrovalvole sulla linea di aspirazione (24 V-)
  • Separatore sul lato aspirazione e condensatore dei vapori di scarico isolato, con separazione intensiva condivisa di tutte le frazioni di vapore con condensazione alla temperatura dell'acqua fredda e alla pressione atmosferica
Questo sistema per il vuoto offre un eccezionale risparmio, grazie alla capacità di regolare elettronicamente due processi contemporaneamente e ai due livelli di vuoto ottenuti mediante due aperture per vuoto e controller del vuoto separati. Valvole di non ritorno integrate per impedire influenze e contaminazioni incrociate tra i processi. Soluzione a costo e ingombro contenuto per il controllo del vuoto di due processi indipendenti.
Nota: visita il nostro sito web per ulteriori dettagli sull'intera gamma di applicazioni chimiche VACUUBRAND e sincronizzazione sistemi.