Strisce reattive, acido peracetico, Dosatest
Fornitore: VWR Chemicals
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo laboratorio portatile.
- Rapido e conveniente
- Facile da utilizzare
- Disponibilità di range di concentrazione a richiesta
Ideale per il controllo della durezza dell'acqua. Ideale per il controllo della disinfezione. Risultati semi quantitativi in 10-120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
Confezione: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.